Key Documents
691615
Sigma-Aldrich
(+)-Vinylboronic acid pinanediol ester
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19BO2
Peso molecolare:
206.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +30.0°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
Densità
1.002 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]3OB(O[C@]3(C)[C@@H]1C2)C=C
InChI
1S/C12H19BO2/c1-5-13-14-10-7-8-6-9(11(8,2)3)12(10,4)15-13/h5,8-10H,1,6-7H2,2-4H3/t8-,9-,10+,12-/m1/s1
POAOFRAFKLHZGL-MWGHHZFTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3