Key Documents
689742
Sigma-Aldrich
2-Iodo-4-nitrophenol
≥98.0%, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4INO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.01
Beilstein:
2519781
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
89-94 °C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
BKQFOYCEUMVWOW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3