Documenti
689580
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 5,000
Sinonimo/i:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
About This Item
Formula condensata:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
powder
PM
average Mn 5,000
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
55-60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3