688770
tert-Butyl acetoacetate
Arxada quality, ≥98 % (w/w) (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Concentrazione
≥98 % (w/w) (GC)
Impurezze
≤0.1% water
≤0.5% acid (as acetic acid)
≤2.0% tert-butanol
Colore
clear
APHA: ≤100
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter