Documenti fondamentali
684619
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-isopropoxy-5-formylphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12BBrO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
105-109 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)Oc1c(Br)cc(C=O)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H12BBrO4/c1-6(2)16-10-8(11(14)15)3-7(5-13)4-9(10)12/h3-6,14-15H,1-2H3
JDRHFOMNQQEZJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)