Documenti fondamentali
683280
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(2,4-difluorophenyl)thiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6F2N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
115-119 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1nc(cs1)-c2ccc(F)cc2F
InChI
1S/C9H6F2N2S/c10-5-1-2-6(7(11)3-5)8-4-14-9(12)13-8/h1-4H,(H2,12,13)
HKUPOLYVZQLXKP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shahul Hameed P et al.
Scientific reports, 8(1), 7263-7263 (2018-05-10)
The mechanism of efflux is a tour-de-force in the bacterial armoury that has thwarted the development of novel antibiotics. We report the discovery of a novel chemical series with potent antibacterial properties that was engineered to overcome efflux liability. Compounds