Documenti
681822
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Oxo-3-(4-fluorophenyl)propionitrile, 4-Fluoro-μ-oxobenzenepropanenitrile, 4-Fluorophenacyl cyanide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-88 °C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
LOJBBLDAJBJVBZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3