Documenti fondamentali
681121
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-o-cresol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-67 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)