Documenti fondamentali
677876
Sigma-Aldrich
Trichloro(pyridine)gold(III)
97%
Sinonimo/i:
(Pyridine)gold trichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5AuCl3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
39151701
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
232-240 °C
Stringa SMILE
Cl[Au](Cl)Cl.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.Au.3ClH/c1-2-4-6-5-3-1;;;;/h1-5H;;3*1H/q;+3;;;/p-3
TYJJOEBQRJABJG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Gold Catalysts — 21st Century ′Gold Rush′
  • An N-stabilized gold(III) catalyst employed in a synthesis of tetrahydroisoquinolines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gold catalysis: the benefits of N and N,O ligands.
A Stephen K Hashmi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 43(47), 6545-6547 (2004-12-04)