Key Documents
677337
Sigma-Aldrich
3-(2-Oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride monohydrate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12N2O3·HCl·H2O
Peso molecolare:
286.71
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
257 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
O.Cl.NC(CC1=CC(=O)Nc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H12N2O3.ClH.H2O/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H;1H2
ZSQZQONBUIXIAB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves