Documenti fondamentali
676160
Sigma-Aldrich
trans-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-[(1E)-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(3,5-Dimethoxyphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H23BO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
56-62 °C
Stringa SMILE
COc1cc(OC)cc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)c1
InChI
1S/C16H23BO4/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)8-7-12-9-13(18-5)11-14(10-12)19-6/h7-11H,1-6H3/b8-7+
NTOQJUAKAYKAPE-BQYQJAHWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)