Documenti
668745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Trt-15NHCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
598.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
201-204 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i39+1,40+1
KJYAFJQCGPUXJY-OVARWPCFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2