Documenti
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)benzylamine
96%
Sinonimo/i:
(Benzenesulfonylphenylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO4S
Peso molecolare:
347.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
169 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3