Documenti fondamentali
663670
Sigma-Aldrich
2,5′-Dibromo-2′-hydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-1-(5-bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Bromo-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6Br2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
66-70 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6Br2O2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
FZIUHYVCSFQKFC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)