Documenti fondamentali
662887
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-hexyne
technical grade
Scegli un formato
10 G
661,00 €
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
661,00 €
About This Item
Formula condensata:
HC≡CCH(CH3)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
661,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.402
Densità
0.710 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCC(C)C#C
InChI
1S/C7H12/c1-4-6-7(3)5-2/h2,7H,4,6H2,1,3H3
OPZULQHRFNTFFZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)