Documenti
662267
Sigma-Aldrich
Neopentyl glycol dimethylsulfate
97%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-74 °C
Stringa SMILE
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2