The polymer is racemic, and whether it is R or S would depend on the monomer, and that information in unavailable.
656267
Poly(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)
Sinonimo/i:
PFV
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Temp. transizione
Tg (DSC) 173 °C (Lit.)(lit.)
Fluorescenza
λex 281 nm; λem 454 nm in chloroform
λem 507 nm (Film Photoluminescence)(lit.)
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
Is this polymer R, S, or Racemate?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is this polymer R, S or Racemate?
1 risposta-
This is a racemic polymer.