Documenti
654779
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(F)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. eboll.
108 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.270 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClFO/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(9)11/h2-4H,1H3
HBAQRSDZSVESSF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
187.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.6 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter