Key Documents
649023
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-methoxyaniline)
97%
Sinonimo/i:
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidene)bis(4-methoxyaniline), N,N′-Terephthalylidenedi-p-anisidine, Terephthalbis(4-methoxyaniline), Terephthalbis(p-anisidine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
223-227 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-25-21-11-7-19(8-12-21)23-15-17-3-5-18(6-4-17)16-24-20-9-13-22(26-2)14-10-20/h3-16H,1-2H3/b23-15+,24-16+
WHVPISQBOXRCHR-DFEHQXHXSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves