Key Documents
646040
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
244-248 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3