Documenti
645397
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BClFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
181-186 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3