644420
2,3-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
214-215 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
79-83 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1c(OC)c(OC)cc2ccccc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-7-9-5-3-4-6-10(9)11(8-14)13(12)16-2/h3-8H,1-2H3
VTUMHIXLEZHVEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3