Documenti
644021
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Sinonimo/i:
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
128-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8H,15H2
CYKMHHNPZOCBKT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3