Documenti
631213
Sigma-Aldrich
3-[5-(4-Chlorophenyl)furan-2-yl]acrylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9CIO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
195-199 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11(17-12)6-8-13(15)16/h1-8H,(H,15,16)/b8-6+
FPSINWFYJYHUBV-SOFGYWHQSA-N
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3