Documenti fondamentali
630799
Sigma-Aldrich
1-(2-Furoyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(c1ccco1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H7N3O2/c15-11(10-6-3-7-16-10)14-9-5-2-1-4-8(9)12-13-14/h1-7H
AFORMRZDGRLVBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)