Key Documents
604291
Sigma-Aldrich
Methyl dichloroacetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Cl2C13COOCH3
Peso molecolare:
143.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. eboll.
143 °C (lit.)
Punto di fusione
-52 °C (lit.)
Densità
1.390 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CO[13C](=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3/i3+1
HKMLRUAPIDAGIE-LBPDFUHNSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.