Documenti fondamentali
603570
Sigma-Aldrich
Veratraldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3,4-Dimethoxybenzaldehyde-α-13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC8H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
281 °C
Punto di fusione
40-43 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)[13CH]=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1
WJUFSDZVCOTFON-PTQBSOBMSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)