Key Documents
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(OH)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
204 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.020 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup