Documenti fondamentali
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H16S
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
49-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)