597775
Trimethylaluminum
electronic grade, ≥99.9999% (ultra pure)
Sinonimo/i:
TMA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Tensione di vapore
69.3 mmHg ( 60 °C)
Saggio
≥99.9999% (ultra pure)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
P. eboll.
125-126 °C (lit.)
Punto di fusione
15 °C (lit.)
Densità
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter