Documenti
597600
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClN4
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Andrej Pevec
Acta chimica Slovenica, 62(2), 297-303 (2015-06-19)
The synthesis and spectroscopic characterization of some pyrimidinium hexafluoridosilicate salts with the formula (RH)2[SiF]6 (where R = 2-aminopyrimidine (1), cytosine (2) and 5-cyanocytosine (3)) is obtained in the reaction of SiO2 with hydrofluoric acid solution and subsequent addition of 2-aminopyrimidine