Documenti
596590
Sigma-Aldrich
1-Benzoyl-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Stringa SMILE
O=C(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N3O/c17-13(10-6-2-1-3-7-10)16-12-9-5-4-8-11(12)14-15-16/h1-9H
UJEMOXPSTTXLRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3