Documenti
595950
Sigma-Aldrich
Phenanthrene-9,10-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C12H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
P. eboll.
340 °C (lit.)
Punto di fusione
98-100 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)[13cH][13cH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H/i9+1,10+1
YNPNZTXNASCQKK-OJJJIBSVSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2