Key Documents
588903
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)-c2ccc(o2)C#N
InChI
1S/C11H6ClNO/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-6H
JTGMARZVNVXBRE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)