Documenti fondamentali
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dipotassium platinate
About This Item
Formula condensata:
K2Pt(OH)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.95% trace metals basis
Punto di fusione
150 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)