Documenti
586943
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-13C2 dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
H2N13CH213CH2NH2 . 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].N[13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H/i1+1,2+1;;
OHHBFEVZJLBKEH-BQTCFENJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves