Documenti
578967
Sigma-Aldrich
1-Hydroxybenzotriazole solution
15 wt. % in DMF
Sinonimo/i:
HOBt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.12
Beilstein:
5627231
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Concentrazione
15 wt. % in DMF
Indice di rifrazione
n20/D 1.4500
P. eboll.
149-150 °C
Densità
0.983 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
On1nnc2ccccc12
InChI
1S/C6H5N3O/c10-9-6-4-2-1-3-5(6)7-8-9/h1-4,10H
ASOKPJOREAFHNY-UHFFFAOYSA-N
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
138.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59.4 °C - closed cup