Documenti
576026
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-thiadiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2nnc(N)s2
InChI
1S/C9H9N3OS/c1-13-7-4-2-6(3-5-7)8-11-12-9(10)14-8/h2-5H,1H3,(H2,10,12)
UJBCFMCQLVRXBQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3