573884
Ammonium metavanadate
99.996% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium vanadate(V)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.996% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Densità
2.32 g/cm3 at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[V](=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.2O.V/h1H3;1H2;;;/q;;;;+1/p-1
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges