572365
Cerium(IV) oxide-samarium doped
nanopowder, contains 15 mol % samarium as dopant
Sinonimo/i:
SDC, Samarium-doped ceria
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanopowder
contiene
15 mol % samarium as dopant
Composizione
Ce0.85Sm0.15O2
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Dimensione particelle
<100 nm
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Sm].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O.Sm
AQGZISMLQKBRRO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.