Documenti fondamentali
567442
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-148 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Monoarylation of dibromoarenes catalyzed by palladium-phosphine in the presence of potassium carbonate
  • Preparation of homoleptic diarylmercurials
  • Suzuki-Miyaura coupling
Nota sulla preparazione
Dissolve each tablet in 1000 ml H₂O.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)