Documenti
566195
Sigma-Aldrich
Bis(indenyl)dimethylhafnium(IV)
98%
About This Item
Formula condensata:
(C9H7)2Hf(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: hafnium
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Hf]C.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
InChI
1S/2C9H7.2CH3.Hf/c2*1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1;;;/h2*1-7H;2*1H3;
IYUVALOIOMNMEO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3