Documenti
564001
Sigma-Aldrich
α-Acetoxydeoxybenzoin
97%
Sinonimo/i:
α-Phenylphenacyl acetate
About This Item
Formula condensata:
C6H5COCH(OCOCH3)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
81-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2