Key Documents
560081
Sigma-Aldrich
9,9-Di-(2′-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
98%
Sinonimo/i:
2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-2-ethylhexylfluorene, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H40Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
548.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5720 (lit.)
Densità
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
WSBUZOZAKDVRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3