Key Documents
559962
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6HF3OHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
143-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(O)c1F
InChI
1S/C7H3F3O3/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1,11H,(H,12,13)
YYAFUGSJSHXYNK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid may be used to synthesize methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate and ethyl 3-ethoxy-2,4,5-trifluorobenzoate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
The synthesis, structure-activity, and structure-side effect relationships of a series of 8-alkoxy-and 5-amino-8-alkoxyquinolone antibacterial agents.
Sanchez JP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 38(22), 4478-4487 (1995)