Documenti fondamentali
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol diacetate
97%
Sinonimo/i:
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
About This Item
Formula condensata:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5200 (lit.)
P. ebollizione
284-285 °C (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)