Documenti
551171
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol
97%
Sinonimo/i:
1-(p-Tolyl)-1-propanol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4CH(OH)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5180 (lit.)
P. eboll.
234-235 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3
ZBDUWPZEVMGAMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(4-Methylphenyl)-1-propanol is a secondary alcohol derivative that can be prepared by the reduction of 4′-methylpropiophenone. Its racemic form can be resolved by oxidative kinetic resolution in the presence of chiral polymeric Mn(III) salen complexes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Easily recyclable chiral polymeric Mn (III) salen complexes for oxidative kinetic resolution of racemic secondary alcohols.
Kureshy RI, et al.
Chirality, 19(5), 352-357 (2007)