Documenti
548022
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
P. eboll.
273-274 °C (lit.)
Densità
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)(F)F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F3N2O5/c8-7(9,10)17-6-2-1-4(11(13)14)3-5(6)12(15)16/h1-3H
KYUUZCUXYXNPFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
349.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
176.5 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter