Key Documents
542830
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3C(NH2)=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
N\C(=N\O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6N2O/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17-18)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3,18H,(H2,16,17)
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime [N′-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide] is a BAO [3,5-bis(trifluoromethyl)] derivative containing amidoxime as a functional group].
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
A novel and specific fluorescence reaction for uracil
Shibata, Takayuki, et al.
Analytica Chimica Acta, 674.2, 234- 238 (2010)