540676
2′-Iodoacetophenone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.618 (lit.)
Densità
1.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C8H7IO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
XDXCBCXNCQGZPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- indene derivatives
- di-(o-acetylphenyl)acetylene
- indenol derivative
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3